Nickel(II) acetylacetonate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Nickel acetylacetonate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate
128260250
128260050
128261000
ACRO128260250EA
64.2
EUR
ACRO128260250
ACRO128260050
ACRO128261000
Nickel(II) acetylacetonate 96%
Nickel(II) acetylacetonate
Fórmula:
C₁₀H₁₄NiO₄ Peso Molecular: 256.91 g/mol Ponto de ebulição: 220 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000024 Número CAS: 3264-82-2 EINECS: 221-875-7 Merck Index: 12,06584 |
Appearance | Green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥95 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Potassium (K) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |