Cobalt(II) acetylacetonate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12537.18
12537.30
12537.18EA
66.3
EUR
12537.18
12537.30
Cobalt(II) acetylacetonate
Cobalt(II) acetylacetonate
CAS No.: 14024-48-7
Molecular Formula: C10H14CoO4
Formula Weight: 257.14
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue/purple
Odour: Odourless
Melting Point: 165-170°
MDL No.: MFCD00000014
Fórmula:
C₁₀H₁₄CoO₄ Ponto de Fusão: 165…170 °C Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000014 Número CAS: 14024-48-7 EINECS: 237-855-6 |