Print…
Cobalt(II) acetylacetonate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cobalt(II) bis(acetylacetonate), Cobalt (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (II)
210640500 210642500
ACRO210640500EA 69 EUR
ACRO210640500 ACRO210642500
Cobalt(II) acetylacetonate 99%
Cobalt(II) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄CoO₄
Peso Molecular: 257.15 g/mol
Ponto de Fusão: 165…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000014
Número CAS: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6
Encomendar
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.5 to 101.5 % (ex Co)