Print…
Palladium(II) oxide monohydrate 99.9% (≥73% Pd) (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Palladium(II) oxide hydrate, Palladium monoxide monohydrate
11041.04 11041.09
11041.04EA 662 EUR
11041.04 11041.09
Palladium(II) oxide monohydrate 99.9% (≥73% Pd) (baseado em metais)
Palladium(II) oxide monohydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 64109-12-2 Molecular Formula: PdO.H2O Formula Weight: 140.41 (122.40anhy) Physical Form: Powder Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00011172
Fórmula: OPd·1H₂O
Peso Molecular: 140.43 g/mol
Ponto de Fusão: Decomp.
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011172
Número CAS: 64109-12-2
EINECS: 215-218-3
Merck Index: 14,6993