Print…
Palladium(II) oxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
520748-1G 520748-5G
SIAL520748-1GEA 244 EUR
SIAL520748-1G SIAL520748-5G
Palladium(II) oxide, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) oxide
Fórmula: OPd
Peso Molecular: 122.42 g/mol
Ponto de Fusão: 870
Densidade: 8.73 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011172
Número CAS: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
Merck Index: 12,07125