Print…
Palladium(II) oxide catalisador de hidrogenação, para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07107.0001 8.07107.8500
8.07107.0001EA 376 EUR
8.07107.0001 8.07107.8500
Palladium(II) oxide catalisador de hidrogenação, para síntese, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) oxide
Fórmula: OPd
Ponto de Fusão: 870 °C
Densidade: 8,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011172
Número CAS: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07125
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.42 g/mol
Hill Formula OPd
Chemical Formula PdO