Print…
Palladium(II) oxide, anidro ≥99.9% (baseado em metais) Pd ≥ 85%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11040.03 11040.06
11040.03EA 332 EUR
11040.03 11040.06
Palladium(II) oxide, anidro ≥99.9% (baseado em metais) Pd ≥ 85%
Palladium(II) oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-08-5 Molecular Formula: PdO Formula Weight: 122.40 Physical Form: -22 Mesh Powder Density: 8.70 Appearance: Brown Odour: Odourless Melting Point: 870° Solubility: Insoluble in water, acids. Slightly soluble in aqua regia Merck Reference: 14,6993 MDL No.: MFCD00011172
Catalytic reduction, in organic synthesis
Fórmula: OPd
Peso Molecular: 122.42 g/mol
Ponto de Fusão: 870
Densidade: 8.70
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011172
Número CAS: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
Merck Index: 14,6993