Rhodium(III) iodide (≥20,8% Rh) ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11029.01
11029.03
11029.06
11029.01EA
160
EUR
11029.01
11029.03
11029.06
Rhodium(III) iodide (≥20,8% Rh) ≥99.9% (baseado nos metais)
Rhodium(III) iodide
Purity: 99.9%
CAS No.: 15492-38-3
Molecular Formula: RhI3
Formula Weight: 483.62
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016311
Fórmula:
I₃Rh Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa) Densidade: 6,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016311 Número CAS: 15492-38-3 EINECS: 239-521-5 |