Iron(II) iodide, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampolado sob argônio
13619.03
13619.09
13619.03EA
108
EUR
13619.03
13619.09
Iron(II) iodide, ultra seco ≥99.99% (baseado nos metais)
Iron(II) iodide
Purity: 99.99%
CAS No.: 7783-86-0
Molecular Formula: FeI2
Formula Weight: 309.66
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.32
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016094
Fórmula:
FeI₂ Densidade: 5,32 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016094 Número CAS: 7783-86-0 EINECS: 232-031-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,04097 |