Iron(III) fluoride, anidro ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97% min
CAS No.: 7783-50-8
Molecular Formula: FeF3
Formula Weight: 112.84
Physical Form: Powder
Density: 3.87
Appearance: Pale green
Melting Point:
Fórmula:
F₃Fe Densidade: 3,87 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011012 Número CAS: 7783-50-8 EINECS: 232-002-4 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,4022 |