Print…
Iron(II) fluoride, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ferrous fluoride, Iron difluoride
11486.09 11486.18
11486.09EA 95.6 EUR
11486.09 11486.18
Iron(II) fluoride, anidro 98%
Iron(II) fluoride
Purity: 98% CAS No.: 7789-28-8 Molecular Formula: FeF2 Formula Weight: 93.84 Physical Form: Powder Density: 4.09 Appearance: White Melting Point: 1000° subl. Merck Reference: 14,4045 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016093
Fórmula: F₂Fe
Peso Molecular: 93.84 g/mol
Ponto de ebulição: 1100
Ponto de Fusão: >1000 °C (sublimação)
Densidade: 4.09
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016093
Número CAS: 7789-28-8
EINECS: 232-155-7
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4045