Carbonato de cobalto ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cobaltous carbonate, Cobalt carbonate, Cobalt(II) carbonate
42745.18
42745.30
42745.18EA
97.8
EUR
42745.18
42745.30
Carbonato de cobalto ≥99.5% (baseado em metais)
Carbonato de cobalto
Purity: 99.5%
CAS No.: 513-79-1
Molecular Formula: CoCO3
Formula Weight: 118.94
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.13
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,2436
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010940
Fórmula:
CCoO₃ Peso Molecular: 118.94 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 4.13 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010940 Número CAS: 513-79-1 EINECS: 208-169-4 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2436 |