Print…
Manganese(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Manganese (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (III), Manganese (III) 2,4-pentanedionate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M2284-100G M2284-25G
SIALM2284-100GEA 287 EUR
SIALM2284-100G SIALM2284-25G
Manganese(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Manganese(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁MnO₆
Peso Molecular: 352.27 g/mol
Ponto de Fusão: 160
Número MDL : MFCD00000023
Número CAS: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3