Manganese(III) acetylacetonate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Manganese (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (III), Manganese (III) 2,4-pentanedionate
12530.09
12530.18
12530.30
12530.09EA
44.3
EUR
12530.09
12530.18
12530.30
Manganese(III) acetylacetonate
Manganese(III) acetylacetonate
CAS No.: 14284-89-0
Molecular Formula: C15H21MnO6
Formula Weight: 352.24
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: ≈160° dec.
MDL No.: MFCD00000023
Fórmula:
C₁₅H₂₁MnO₆ Peso Molecular: 352.27 g/mol Ponto de Fusão: ∼160 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000023 Número CAS: 14284-89-0 EINECS: 238-188-3 |