Print…
Manganese(III) acetylacetonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Manganese (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (III), Manganese (III) 2,4-pentanedionate
343980050 343980250 343981000
ACRO343980050EA 17.4 EUR
ACRO343980050 ACRO343980250 ACRO343981000
Manganese(III) acetylacetonate 97%
Manganese(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁MnO₆
Peso Molecular: 352.27 g/mol
Ponto de Fusão: 160 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000023
Número CAS: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3
Encomendar
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96 %