Print…
Manganese (II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (II), Manganese (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Manganese(II) bis(acetylacetonate), Manganese (II) 2,4-pentanedionate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
245763-100G 245763-5G
SIAL245763-100GEA 190 EUR
SIAL245763-100G SIAL245763-5G
Manganese (II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Manganese (II) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄MnO₄
Peso Molecular: 253.16 g/mol
Número MDL : MFCD00000022
Número CAS: 14024-58-9
EINECS: 237-858-2