Manganese (II) acetylacetonate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18762.36
A18762.22
A18762.14
A18762.36EA
262
EUR
A18762.36
A18762.22
A18762.14
Manganese (II) acetylacetonate
Manganese (II) acetylacetonate
CAS No.: 14024-58-9
Molecular Formula: Mn(C5H7O2)2
Formula Weight: 253.16
Melting Point: 260-262° dec.
MDL No.: MFCD00000022
Fórmula:
C₁₀H₁₄MnO₄ Densidade: 1,60 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000022 Número CAS: 14024-58-9 EINECS: 237-858-2 |