Print…
Chromium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chromium (III), Chromium (III) 2,4-pentanedionate, Chromium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
202231-100G 202231-5G
SIAL202231-100GEA 87 EUR
SIAL202231-100G SIAL202231-5G
Chromium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Chromium(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁CrO₆
Peso Molecular: 349.32 g/mol
Ponto de ebulição: 340
Ponto de Fusão: 215.85
Densidade: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000015
Número CAS: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0