Print…
Chromium(III) acetylacetonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chromium (III), Chromium (III) 2,4-pentanedionate, Chromium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
192130050 192131000 192135000
ACRO192130050EA 24.5 EUR
ACRO192130050 ACRO192131000 ACRO192135000
Chromium(III) acetylacetonate 97%
Chromium(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁CrO₆
Peso Molecular: 349.32 g/mol
Ponto de ebulição: 340 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000015
Número CAS: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0
Encomendar
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.4 to 15.3 % (Cr)