Trióxido de molibdénio ≥99.5%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Atenção
|
Sinônimos:
Molybdenum trioxide
69850-100G
69850-500G
69850-100GEA
115.41
EUR
69850-100G
69850-500G
Trióxido de molibdénio ≥99.5%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Trióxido de molibdénio
Fórmula:
MoO₃ Ponto de ebulição: 1,155 °C Ponto de Fusão: 795 °C Densidade: 4,70 g/cm³ (21 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003469 Número CAS: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06261 |
Assay | Min. 99.8 % |
Colour of the solution | complying |
Turbidity of solution | Max. 5.5 NTU |
Calcium (Ca) | Max. 20 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 10 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 20 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 20 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 10 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 20 ppm |
Lead (Pb) | Max. 20 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 20 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 20 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 50 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 50 ppm |