Print…
Trióxido de molibdénio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203815-25G 203815-5G
SIAL203815-25GEA 589 EUR
SIAL203815-25G SIAL203815-5G
Trióxido de molibdénio, Sigma-Aldrich®
Trióxido de molibdénio
Fórmula: MoO₃
Ponto de ebulição: 1155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 795 °C
Densidade: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003469
Número CAS: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06261