Print…
Trióxido de molibdénio reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00403.0100 1.00403.0500
1.00403.0100EA 173 EUR
1.00403.0100 1.00403.0500
Trióxido de molibdénio reagente analítico, Supelco®
Trióxido de molibdénio
Fórmula: MoO₃
Ponto de ebulição: 1155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 795 °C
Densidade: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003469
Número CAS: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06261
Encomendar
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 795 °C
Molar Mass 143.94 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 1155 °C
Density 4.70 g/cm3 (26 °C)