Print…
Trióxido de molibdénio ≥99.9995% (baseado em metais excluindo W), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Molybdenum trioxide
12930.22 12930.14 12930.36
12930.22EA 642 EUR
12930.22 12930.14 12930.36
Trióxido de molibdénio ≥99.9995% (baseado em metais excluindo W), Puratronic®
Trióxido de molibdénio
Purity: 99.9995% CAS No.: 1313-27-5 Molecular Formula: MoO3 Formula Weight: 143.94 Physical Form: Powder Density: 4.692 Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 795° Boiling Point: 1155° subl. Merck Reference: 14,6239 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00003469
Fórmula: MoO₃
Peso Molecular: 143.94 g/mol
Ponto de ebulição: 1155 °C (sublimação)
Ponto de Fusão: 795
Densidade: 4.692
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003469
Número CAS: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6239