Trióxido de molibdénio ≥99.95% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Molybdenum trioxide
11837.22
11837.36
11837.A3
11837.22EA
82.4
EUR
11837.22
11837.36
11837.A3
Trióxido de molibdénio ≥99.95% (baseado em metais)
Trióxido de molibdénio
Purity: 99.95%
CAS No.: 1313-27-5
Molecular Formula: MoO3
Formula Weight: 143.94
Physical Form: Sublimed Powder
Density: 4.692
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
Boiling Point: 1155° subl.
Merck Reference: 14,6239
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00003469
Fórmula:
MoO₃ Peso Molecular: 143.94 g/mol Ponto de ebulição: 1155 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 795 Densidade: 4.692 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003469 Número CAS: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6239 |