Print…
Molybdenum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
642452-10G 642452-2G
SIAL642452-10GEA 412 EUR
SIAL642452-10G SIAL642452-2G
Molybdenum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Molybdenum pentachloride
Fórmula: Cl₅Mo
Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 194 °C
Densidade: 2,928 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003467
Número CAS: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN: 2508
ADR: 8,III