Molybdenum pentachloride ≥99.6% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11832.06
11832.18
11832.30
11832.A1
11832.06EA
38.5
EUR
11832.06
11832.18
11832.30
11832.A1
Molybdenum pentachloride ≥99.6% (baseado nos metais)
Molybdenum pentachloride
Purity: 99.6%
CAS No.: 10241-05-1
Molecular Formula: MoCl5
Formula Weight: 273.24
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Black
Odour: Pungent
Melting Point: 194°
UN No.: 2508
MDL No.: MFCD00003467
Fórmula:
Cl₅Mo Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 194 °C Densidade: 2,928 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003467 Número CAS: 10241-05-1 EINECS: 233-575-3 UN: 2508 ADR: 8,III |