Print…
Vanadium oxytrichloride (≥28,5% V⁵⁺)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
81118.09 81118.22 81118.36
81118.09EA 23.6 EUR
81118.09 81118.22 81118.36
Vanadium oxytrichloride (≥28,5% V⁵⁺)
Vanadium oxytrichloride
CAS No.: 7727-18-6 Molecular Formula: VOCl3 Formula Weight: 173.30 Physical Form: Liquid Density: 1.829 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow Odour: Chlorine-like Melting Point: -77° Boiling Point: 126-127° Merck Reference: 14,9927 UN No.: 2443 MDL No.: MFCD00011459
Fórmula: Cl₃OV
Ponto de ebulição: 126…127 °C
Ponto de Fusão: –77 °C
Densidade: 1,829
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011459
Número CAS: 7727-18-6
EINECS: 231-780-2
UN: 2443
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9927