Print…
Vanadium carbide ≥99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12141.14 12141.22
12141.14EA 76.3 EUR
12141.14 12141.22
Vanadium carbide ≥99% (baseado nos metais)
Vanadium carbide
Purity: 99% CAS No.: 12070-10-9 Molecular Formula: VC (VC0.88 by X-Ray) Formula Weight: 62.95 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00049698
Fórmula: CV
Ponto de ebulição: 3900 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2810 °C
Densidade: 5,77 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049698
Número CAS: 12070-10-9
EINECS: 235-122-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III