Print…
Zirconium(IV) tert-butanolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Zirconium(IV) t-butoxide, Zirconium (IV) tert-butoxide, Zirconium (IV) tert-butylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
560030-25G 560030-5G
SIAL560030-25GEA 1380 EUR
SIAL560030-25G SIAL560030-5G
Zirconium(IV) tert-butanolate, Sigma-Aldrich®
Zirconium(IV) tert-butanolate
Fórmula: C₁₆H₃₆O₄Zr
Peso Molecular: 383.68 g/mol
Número MDL : MFCD00075085
Número CAS: 2081-12-1