Zirconium(IV) tert-butanolate ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Zirconium(IV) t-butoxide, Zirconium (IV) tert-butoxide, Zirconium (IV) tert-butylate
39546.04
39546.09
39546.04EA
159
EUR
39546.04
39546.09
Zirconium(IV) tert-butanolate ≥99.99% (baseado em metais)
Zirconium(IV) tert-butanolate
Purity: 99.99%
CAS No.: 2081-12-1
Molecular Formula: C16H36O4Zr
Formula Weight: 383.68
Flash Point: 85°(185°F)
Physical Form: Liquid in ampoules
Density: 0.985
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 90°/5mm
Beilstein Reference: 3681870
MDL No.: MFCD00075085
Fórmula:
C₁₆H₃₆O₄Zr Peso Molecular: 383.68 g/mol Ponto de ebulição: 90 °C (5 mmHg) Densidade: 0.985 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075085 Número CAS: 2081-12-1 |