Print…
Titanium(IV) oxide anatase ≥99.7% (baseado em metais), nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
45603.14 45603.22 45603.36
45603.14EA 117 EUR
45603.14 45603.22 45603.36
Titanium(IV) oxide anatase ≥99.7% (baseado em metais), nanopó
Titanium(IV) oxide anatase
Fórmula: TiO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011269
Número CAS: 1317-70-0
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 14,9472