Print…
Titanium carbide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
307807-100G 307807-500G
SIAL307807-100GEA 139 EUR
SIAL307807-100G SIAL307807-500G
Titanium carbide, Sigma-Aldrich®
Titanium carbide
Fórmula: CTi
Ponto de ebulição: 4300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3067 °C
Densidade: 4,93 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011268
Número CAS: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4