Titanium carbide, nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44922.14
44922.22
44922.06
44922.14EA
181
EUR
44922.14
44922.22
44922.06
Titanium carbide, nanopó
Titanium carbide
CAS No.: 12070-08-5
Molecular Formula: CTi
Formula Weight: 59.91
Physical Form: 30-50nm APS Powder, S.A. 35-45m2/g
Density: 4.93
Appearance: Black
Melting Point: ca 3140°
Boiling Point: 4820°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011268
Fórmula:
CTi Ponto de ebulição: 4820 °C Ponto de Fusão: ∼ 3140 °C Densidade: 4,93 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011268 Número CAS: 12070-08-5 EINECS: 235-120-4 UN: 3178 ADR: 4.1,III |