Fosforeto de zinco ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
45459.09
45459.04
45459.02
45459.09EA
1250
EUR
45459.09
45459.04
45459.02
Fosforeto de zinco ≥99.999% (baseado nos metais)
Fosforeto de zinco
Purity: 99.999%
CAS No.: 1314-84-7
Molecular Formula: Zn3P2
Formula Weight: 258.10
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 4.55
Melting Point: 420°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,10152
UN No.: 1714
MDL No.: MFCD00049631
Fórmula:
P₂Zn₃ Ponto de ebulição: 1100 °C Ponto de Fusão: 420 °C Densidade: 4,55 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049631 Número CAS: 1314-84-7 EINECS: 215-244-5 UN: 1714 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,10152 |