Fosforeto de zinco ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trizinc diphosphide, Zinc phosphide
35664.02
35664.04
35664.09
35664.02EA
111
EUR
35664.02
35664.04
35664.09
Fosforeto de zinco ≥99.9% (baseado em metais)
Fosforeto de zinco
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-84-7
Molecular Formula: P2Zn3
Formula Weight: 258.10
Physical Form: Agglomerated Powder, 3mm & Down
Density: 4.55
Appearance: Gray
Odour: Characteristic
Melting Point: 420°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,10152
UN No.: 1714
MDL No.: MFCD00049631
Fórmula:
P₂Zn₃ Peso Molecular: 258.12 g/mol Ponto de ebulição: 1100 °C Ponto de Fusão: 420 Densidade: 4.55 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049631 Número CAS: 1314-84-7 EINECS: 215-244-5 UN: 1714 ADR: 4.3 I Merck Index: 14,10152 |