Print…
Óxido de zinco substrato 10x10x0.5mm, polido de um lado 0001 orientation
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
45486.KT 45486.KU
45486.KTEA 964 EUR
45486.KT 45486.KU
Óxido de zinco substrato 10x10x0.5mm, polido de um lado 0001 orientation
Óxido de zinco
CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011109
Fórmula: ZnO
Peso Molecular: 81.39 g/mol
Densidade: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011300
Número CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-171-9
UN: 3077
ADR: 9 III
ALCANCE: 01-2119463881-32