Print…
Silver hexafluoroantimonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
312500050 312500250
ACRO312500050EA 129 EUR
ACRO312500050 ACRO312500250
Silver hexafluoroantimonate 98%
Silver hexafluoroantimonate
Fórmula: AgF₆Sb
Densidade: 4,65 to 4.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003401
Número CAS: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %