Print…
Silver(I) hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Silver hexafluorophosphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450219-1G 450219-5G
SIAL450219-1GEA 103 EUR
SIAL450219-1G SIAL450219-5G
Silver(I) hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Silver(I) hexafluorophosphate
Fórmula: AgF₆P
Número MDL : MFCD00003415
Número CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 3260
ADR: 8,II