Print…
Silver(I) hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Silver hexafluorophosphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
227722-10G 227722-1G
SIAL227722-10GEA 616 EUR
SIAL227722-10G SIAL227722-1G
Silver(I) hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Silver(I) hexafluorophosphate
Fórmula: AgF₆P
Número MDL : MFCD00003415
Número CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 3260
ADR: 8,II