Silver(I) hexafluorophosphate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Silver hexafluorophosphate
11873.03
11873.06
11873.14
11873.03EA
69.7
EUR
11873.03
11873.06
11873.14
Silver(I) hexafluorophosphate ≥98%
Silver(I) hexafluorophosphate
Purity: 98%
CAS No.: 26042-63-7
Molecular Formula: AgF6P
Formula Weight: 252.83
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 102° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003415
Fórmula:
AgF₆P Ponto de Fusão: 102 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003415 Número CAS: 26042-63-7 EINECS: 247-428-6 UN: 3260 ADR: 8,II |