Print…
Copper(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C87851-100G C87851-25G C87851-500G
SIALC87851-100GEA 75.5 EUR
SIALC87851-100G SIALC87851-25G SIALC87851-500G
Copper(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄CuO₄
Ponto de Fusão: 279…283 °C
Número MDL : MFCD00000016
Número CAS: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9