Print…
Copper(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
514365-10G 514365-50G
SIAL514365-10GEA 76.4 EUR
SIAL514365-10G SIAL514365-50G
Copper(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄CuO₄
Peso Molecular: 261.76 g/mol
Ponto de Fusão: 279…283 °C
Número MDL : MFCD00000016
Número CAS: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9