Copper(II) acetylacetonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
A14920.0B
A14920.18
A14920.22
A14920.0BEA
340
EUR
A14920.0B
A14920.18
A14920.22
Copper(II) acetylacetonate ≥98%
Copper(II) acetylacetonate
Purity: 98%
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4
Formula Weight: 261.76
Odour: Weak
Melting Point: ca 286° dec.
Boiling Point: 160°/10mm
Beilstein Reference: 4157957
MDL No.: MFCD00000016
Fórmula:
C₁₀H₁₄CuO₄ Peso Molecular: 261.76 g/mol Ponto de ebulição: 160 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: ∼ 286 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000016 Número CAS: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |