Copper(II) acetylacetonate, hidratado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12535.14
12535.22
12535.36
12535.14EA
29
EUR
12535.14
12535.22
12535.36
Copper(II) acetylacetonate, hidratado
Copper(II) acetylacetonate
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4.xH2O
Formula Weight: 261.76anhy
Physical Form: Powder
Odour: Weak
Melting Point: 230°
MDL No.: MFCD00000016
Fórmula:
C₁₀H₁₄CuO₄ Ponto de Fusão: 230 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000016 Número CAS: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |