Print…
Copper(II) acetylacetonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
110651000 110650250 110655000
ACRO110651000EA 49.5 EUR
ACRO110651000 ACRO110650250 ACRO110655000
Copper(II) acetylacetonate 98%
Copper(II) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄CuO₄
Ponto de ebulição: 160 °C (9,8 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000016
Número CAS: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9
Encomendar
Appearance Blue to blue-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %