Cromato de prata ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
45495.06
45495.22
45495.06EA
46.6
EUR
45495.06
45495.22
Cromato de prata ≥99.9% (baseado nos metais)
Cromato de prata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7784-01-2
Molecular Formula: O4Ag2Cr
Formula Weight: 331.73
Physical Form: Powder
Density: 5.63
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8510
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003402
Fórmula:
Ag₂CrO₄ Ponto de ebulição: 1550 °C (1013 hPa) Densidade: 5,63 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003402 Número CAS: 7784-01-2 EINECS: 232-043-8 UN: 1479 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8510 |