Carbonato de cobre (II) básico ≥95% (TA), Purum p.a.
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Atenção
|
61167-250G
61167-1KG
61167-250GEA
63.04
EUR
61167-250G
61167-1KG
Carbonato de cobre (II) básico ≥95% (TA), Purum p.a.
Carbonato de Cobre (II) básico
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Fórmula:
CuCO₃·Cu(OH)₂ Ponto de Fusão: 270 °C Densidade: 4 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010976 Número CAS: 12069-69-1 EINECS: 235-113-6 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02658 |
Assay | 95.0 - 105.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 5000 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 50 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 100 ppm |
Potassium (K) | Max. 100 ppm |
Sodium (Na) | Max. 5000 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 50 ppm |
Lead (Pb) | Max. 50 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 1000 ppm |
Total S (as SO₄) | Max. 200 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 1000 ppm |