Carbonato de cobre (II) básico (≥55% Cu)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
33305.36
33305.A3
33305.36EA
80.5
EUR
33305.36
33305.A3
Carbonato de cobre (II) básico (≥55% Cu)
Carbonato de Cobre (II) básico
CAS No.: 12069-69-1
Molecular Formula: CH2Cu2O5
Formula Weight: 221.11
Physical Form: Powder
Density: 4.00
Appearance: Green
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,2631
MDL No.: MFCD00010976
Fórmula:
CuCO₃·Cu(OH)₂ Densidade: 4,00 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010976 Número CAS: 12069-69-1 EINECS: 235-113-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2631 |