Print…
Silver tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Argentous tetrafluoroborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
208361-10G 208361-1G 208361-50G
SIAL208361-10GEA 268 EUR
SIAL208361-10G SIAL208361-1G SIAL208361-50G
Silver tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Silver tetrafluoroborate
Fórmula: AgBF₄
Peso Molecular: 194.67 g/mol
Ponto de Fusão: 200
Número MDL : MFCD00003408
Número CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8 II