Print…
Silver tetrafluoroborate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Argentous tetrafluoroborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18881.0005 8.18881.0025
8.18881.0005EA 120 EUR
8.18881.0005 8.18881.0025
Silver tetrafluoroborate para síntese, Sigma-Aldrich®
Silver tetrafluoroborate
Fórmula: AgBF₄
Peso Molecular: 194.67 g/mol
Ponto de Fusão: 200
Número MDL : MFCD00003408
Número CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 194.67 g/mol